Learn More
2,2,4-Trimethylpentan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
2 L
2.5 l
4 x 2 l
4 x 2.5 l
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,4-Trimethylpentan |
Schmelzpunkt | -107 °C |
Namenshinweis | für HPLC |
Dichte | 0.692 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 98 °C bis 99 °C |
Menge | 2.5 l |
Brechungsindex | n20/D1.391 |
Strukturformel | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
Dampfdruck | 41 mmHg (21 °C) |
Beilstein | 1696876 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2,4-Trimethylpentan
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,4-trimethylpentane
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,2,4-Trimethylpentan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur