Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428637
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2,4-Trimethylpentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428637
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11428637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19756.AP
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
2,2,4-Trimethylpentan wird als Lösungsmittel bei der spektrophotometrischen Analyse und organischen Synthese verwendet. Aufgrund seiner hohen Antiklopf-Oktanzahl wird es häufig als Standardreferenzkraftstoff für die Oktanzahlbestimmung verwendet. Es dient als Schleppmittel bei der azeotropen Destillation sowie als Verdünner. Es findet Einsatz als Verarbeitungshilfsmittel in der Mineralölindustrie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,2,4-Trimethylpentan wird als Lösungsmittel bei der spektrophotometrischen Analyse und organischen Synthese verwendet. Aufgrund seiner hohen Antiklopf-Oktanzahl wird es häufig als Standardreferenzkraftstoff für die Oktanzahlbestimmung verwendet. Es dient als Schleppmittel bei der azeotropen Destillation sowie als Verdünner. Es findet Einsatz als Verarbeitungshilfsmittel in der Mineralölindustrie.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Toluol, Xylol, Chloroform, Ether, Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstofftetrachlorid, DMF, Aceton, Heptan und Ölen. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-84-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00008943
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethylpentane
Schmelzpunkt -107°C
Dichte 0.692
Siedepunkt 98°C to 99°C
Flammpunkt −7°C (19°F)
Geruch Nearly Odorless
Strukturformel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Brechungsindex 1.391
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696876
Merck Index 14,5193
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,DMF,acetone,heptane,and oils. Immiscible with water.
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,4-Trimethylpentane
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,2,4-Trimethylpentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >