Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, 99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
60.30 CHF - 188.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 540-84-1 |
---|---|
Summenformel | C8H18 |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.232 |
MDL-Nummer | MFCD00008943 |
InChI-Schlüssel | NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane |
PubChem CID | 10907 |
ChEBI | CHEBI:62805 |
IUPAC-Name | 2,2,4-Trimethylpentan |
SMILES | CC(C)CC(C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10012080
|
Thermo Scientific Acros
167915000 |
500 mL | Glasflasche |
60.30 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10225840
|
Thermo Scientific Acros
167910025 |
2.5 L | Glasflasche |
188.94 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-SpektroskopieChemische Identifikatoren
540-84-1 | |
114.232 | |
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N | |
10907 | |
2,2,4-Trimethylpentan |
C8H18 | |
MFCD00008943 | |
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane | |
CHEBI:62805 | |
CC(C)CC(C)(C)C |
Spezifikation
2, 2, 4-Trimethylpentane | |
99% | |
540-84-1 | |
100.0 | |
98.0°C to 99.0°C | |
Flüssig | |
99% | |
0.69 | |
(CH3)2CHCH2C(CH3)3 | |
0.51 mPa.s (22°C) | |
0.02% max. | |
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane | |
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4-Trimethylpentan | |
10907 | |
114.23 | |
Spektroskopie |
-107.0°C | |
0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, 1 max. at 210nm | |
98.5 | |
0.6900g/mL | |
−12°C | |
1.3915 | |
0.001% max. | |
C8H18 | |
MFCD00008943 | |
01, IV, 439 | |
15, 5239 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, soluble in benzene, toluene, xylene, chloroform,, dmf, ether, ccl4 and cs2, miscible with acetone, soluble in oils except castor oil | |
CC(C)CC(C)(C)C | |
114.232 | |
CHEBI:62805 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Verursacht Hautreizungen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 208-759-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SA3320000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,2,4-Trimethylpentane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.