Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,4-Trimethylpentan |
Schmelzpunkt | -107 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.692 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 98 °C bis 99 °C |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.06 |
Flammpunkt | −12 °C (10.4 °F) |
Zündpunkt | 745 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,4-trimethylpentane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,2,4-Trimethylpentan, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur