Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444857
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444857
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11444857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21823.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-11-9
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00090841
InChI-Schlüssel ALTFLAPROMVXNX-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 62384
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethyl-1,3-Dioxolan
SMILES CC1COC(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Dichte 0.897
Siedepunkt 98°C
Flammpunkt 32°C (90°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3271
Synonym propylene glycol acetone ketal, 1,3-dioxolane, 2,2,4-trimethyl, acetone propylene glycol acetal, 1,3-dioxolane,2,2,4-trimethyl, fema no. 3441, 2,2,4-trimethyl-1,3-oxacyclopentane, 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxacyclopentane, propylene glycol acetonide, 1,2-propanediol acetonide, 2,2,4-trimethyldioxolane
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10216533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog NumberB21823.36,B21823.14,B21823.22
Chargennummer10250934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB21823.14,B21823.36,B21823.22
Chargennummer10248579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog NumberB21823.14,B21823.36,B21823.22
Chargennummer10246984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberB21823.14,B21823.36,B21823.22
Chargennummer10242585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog NumberB21823.14,B21823.36,B21823.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Name des Produkts
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >