Learn More
2,2,4,4-Tetramethylpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490197
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2,4,4-Tetramethylpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490197
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11490197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21642.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 1070-87-7 | C9H20 | 128.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1070-87-7
Summenformel C9H20
Molekulargewicht (g/mol) 128.26
MDL-Nummer MFCD00060873
InChI-Schlüssel GUMULFRCHLJNDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14058
IUPAC-Name 2,2,4,4-Tetramethylpentan
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4,4-Tetramethylpentane
Dichte 0.72
Siedepunkt 121°C
Flammpunkt 6°C (43°F)
Geruch Petroleum-like
Strukturformel (CH3)3CCH2C(CH3)3
Menge 10 g
UN-Nummer UN3295
Synonym di-tert-butylmethane, pentane, 2,2,4,4-tetramethyl, unii-7js6eal3ee, 7js6eal3ee, pentane, 2,2,4,4-tetramethyl-8ci 9ci, 2,4,4-tetramethylpentane, acmc-2098nd, pentane,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4,-tetramethylpentane, pentane,2,2,4,4-tetramethyl
Formelmasse 128.26
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10225095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21642.18,B21642.09
ChargennummerE3988A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21642.18,B21642.09
Name des Produkts
2,2,4,4-Tetramethylpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >