Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutyraldehydrat, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate |
Brechungsindex | 1.32 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1367365 |
Formelmasse | 198.04 (Anhydrous) |
Güte | Technisch |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250976 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | L00875.03,L00875.06 |
10246611 | Analysenzertifikat | 24/05/2023 | L00875.03,L00875.06 |
10246657 | Analysenzertifikat | 24/05/2023 | L00875.03,L00875.06 |
B06S048 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L00875.03,L00875.06 |
USLF004039 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L00875.03,L00875.06 |