Learn More
2,2,2-Trifluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400243
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2,2-Trifluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400243
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11400243
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11403.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 434-45-7 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 434-45-7
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.122
MDL-Nummer MFCD00000420
InChI-Schlüssel KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
PubChem CID 9905
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-1-Phenylethan
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroacetophenone
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 1.24
Siedepunkt 165°C to 166°C
Flammpunkt 42°C (108°F)
Brechungsindex 1.4595
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1866286
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
2,2,2-Trifluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >