Learn More
2-[(11bS)-3H-Dinaphtho-[2,1-c:1',2'-e]-phosphepin-4(5H)-yl]-ethylammonium Tetrafluorborat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[(11bS)-3H-Dinaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylammonium tetrafluoroborate |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 443.22 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-[(11bS)-3H-Dinaphtho-[2,1-c:1',2'-e]-phosphepin-4(5H)-yl]-ethylammonium Tetrafluorborat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur