Learn More
2-[(11bR)-3H-Binaphtho-[2,1-c:1',2'-e]-phosphepin-4(5H)-yl]-ethylamin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylamin wird als innovativer Katalysator, für die Ligandensynthese und in der asymmetrischen Katalyse verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Luftempfindlich.
2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylamin wird als innovativer Katalysator, für die Ligandensynthese und in der asymmetrischen Katalyse verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Luftempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylamine |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 355.41 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
L17Z018 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H60423.MD |
Name des Produkts
2-[(11bR)-3H-Binaphtho-[2,1-c:1',2'-e]-phosphepin-4(5H)-yl]-ethylamin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur