Learn More
Fisherbrand™ 2-in-1-Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
44.00 CHF - 74.40 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1.85 ml
Anzahl pro Packung 100
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Marking Spot Verschlussfarbe Vorgeschlitzt Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marking Spot Verschlussfarbe Vorgeschlitzt Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11890892
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 24 1143
Ja Blau No Durchsichtig
59.55 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12970881
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 24 1238
Ja Blau Ja Durchsichtig
74.40 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11787497
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 24 1050
Nein Blau No Durchsichtig
44.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15124649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 24 1051
Nein Blau Ja Durchsichtig
70.75 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12951251
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 24 1141
Nein Transparent No Durchsichtig
54.95 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11395991
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 24 1091
Ja Durchsichtig No Bernsteinfarbig
49.70 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15532320
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 24 2391
Ja Schwarz Ja Durchsichtig
53.65 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klar
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
Glas
100
Schraubverschluss
9-425
11.6 mm
1.85 ml
Polypropylen
32 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 2-in-1-Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde