Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10632635
Verfügbar ab: 04-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,1,3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632635
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 10632635
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC09609DE
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 175609-19-5
Summenformel C7H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.14
MDL-Nummer MFCD04115376
InChI-Schlüssel OKDMFOBEJCALFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethylbenzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-ylmethanol, 4-hydroxymethyl-benzo c 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole-4-methanol, 1,2,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol, benzo c 1,2,5-oxadiazol-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795215
IUPAC-Name 2,1,3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC2=NON=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,1,3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol, Thermo Scientific™ >