Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10772283
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772283
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10772283
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC09101CB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 3529-57-5
Summenformel C7H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.181
MDL-Nummer MFCD05664666
InChI-Schlüssel ZGDGZMOKXTUMEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, 4-carboxybenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylicacid, 1,2,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-2-siv-4-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2795202
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.19
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >