Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10049141
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049141
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 10049141
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC09104DA
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 5170-68-3
Summenformel C7H4N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 164.182
MDL-Nummer MFCD02681902
InChI-Schlüssel ANVJARPTPIVPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde, tos-bb-1233, 2,1,3-benzothiadiazol-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazol-4-carboxaldehyde, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde
PubChem CID 2776283
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol-4-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.19
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™ >