Learn More
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10425902
Verfügbar ab: 22-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10425902
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10425902
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM10833DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 4865-84-3
Summenformel C9H6NO3
Molekulargewicht (g/mol) 176.15
MDL-Nummer MFCD02180388
InChI-Schlüssel BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388
PubChem CID 301729
SMILES [O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-(1,2-Benzoxazol-3-yl)acetat
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >