Learn More
(1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo-[2.2.1]-heptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11304586
Zum Warenkorb hinzufügen
(1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo-[2.2.1]-heptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304586
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11304586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20131.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid, Wärme und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113451-59-5
Summenformel C10H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.266
MDL-Nummer MFCD01569250
InChI-Schlüssel UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
Synonym 1s,4s-2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-tert-butyl 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-n-tert-butoxycarbonyl-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s---2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptan-2-carboxylate, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1s,4s-n-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1s,4s---2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11521263
IUPAC-Name Tert-Butyl (1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]Heptan-2-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 5 g
Beilstein 6460311
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −44° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 198.26
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10136932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2023 Catalog NumberL20131.03,L20131.06,L20131.MD
ChargennummerG18Q38 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL20131.03,L20131.06
ChargennummerK23W010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL20131.03,L20131.06
ChargennummerH08R005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL20131.03,L20131.06
ChargennummerB23S027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL20131.03,L20131.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo-[2.2.1]-heptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >