Learn More
(1S,2S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]-Heptandihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368996
Zum Warenkorb hinzufügen
(1S,2S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]-Heptandihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368996
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11368996
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20170.MD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 132747-20-7 | C5H12Br2N2 | 259.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132747-20-7
Summenformel C5H12Br2N2
Molekulargewicht (g/mol) 259.97
MDL-Nummer MFCD08272741
InChI-Schlüssel ISYQWKOXKGJREA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,4s-+-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,4s-2,5-diazabicylo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane,hydrobromide 1:2, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobrom, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,2s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide
PubChem CID 14612497
SMILES Br.Br.C1NC2CNC1C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Schmelzpunkt ∽290°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 4258260
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Optische Drehung +22° (c=1 in Water)
IUPAC-Name 2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptandihydrobromid
Formelmasse 259.97
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10155778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL20170.03,L20170.MD
Chargennummer10155778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL20170.03,L20170.MD
Name des Produkts
(1S,2S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]-Heptandihydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >