Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol |
Schmelzpunkt | 117°C to 118°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3259 |
Optische Drehung | −61° (c=0.5 in Chloroform) |
Formelmasse | 149.19 |
Reinheit (%) | 97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
5001P05U | Analysenzertifikat | 18/03/2024 | H32066.03,H32066.14,H32066.06 |
10238895 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | H32066.03,H32066.14,H32066.06 |
10175604 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H32066.03,H32066.14,H32066.06 |
10171815 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H32066.03,H32066.14,H32066.06 |
10178849 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H32066.03,H32066.14,H32066.06 |
Sicherheit und Handhabung
- (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol