Learn More
(1R,3S)-(+)-Camphersäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11446316
Verfügbar ab: 27-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(1R,3S)-(+)-Camphersäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446316
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11446316
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23106.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198.218 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-83-4
Summenformel C10H14O4-2
Molekulargewicht (g/mol) 198.218
MDL-Nummer MFCD00001375
InChI-Schlüssel LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Synonym d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
IUPAC-Name (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylat
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Schmelzpunkt 183°C to 188°C
Beilstein 2050204
Merck Index 141733
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) ≥98%
Menge 25 g
Optische Drehung +46° (c=1 in Methanol)
Name des Produkts
(1R,3S)-(+)-Camphersäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >