Learn More
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10131192
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10131192
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10131192
Marke: Thermo Scientific Acros 364640010
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20439-47-8
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00062985,MFCD00063747
InChI-Schlüssel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
IUPAC-Name (1R,2R)-Cyclohexan-1,2-diamin
SMILES NC1CCCCC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R, 2R)-(-)-1, 2-Diaminocyclohexane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 40.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 110.0°C to 114.0°C (40.0 Mbar)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(NH2)2
Menge 1 g
Beilstein 13, III, 6
Spezifischer Drehzustand − 24.50 (26.50°C c=5 1 N HCl 20°)
Spezifische Drehung − 24.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kirstalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number364640010,364640050
ChargennummerA0415301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number364640010,364640050
ChargennummerA0408635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number364640010,364640050
ChargennummerA0404534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number364640010,364640050
ChargennummerA0443919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2022 Catalog Number364640010,364640050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >