Learn More
1-H-Pyrazol-4-Boronsäure-Pinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395465
Zum Warenkorb hinzufügen
1-H-Pyrazol-4-Boronsäure-Pinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395465
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11395465
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19654.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester is a useful reagent for Suzuki-Miyaura cross-couplings as well as Ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation. It is also used as reagent for preparing VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-nitrsoflutathione reductase, CDC7, Acetyl-CoA carboxylase inhibitors as well as other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Pyrazol-4-Boronsäure Pinacolester ist ein nützliches Reagenz für Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungen sowie Ruthenium-katalysierte asymmetrische Hydrierung. Wird auch als Reagenz für die Zubereitung von VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-Nitrsoflutathion-Reduktase, CDC7, Acetyl-CoA-Carboxylasehemmer sowie anderen biologisch aktiven Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 269410-08-4
Summenformel C9H15BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.04
MDL-Nummer MFCD03453063
InChI-Schlüssel TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1h-pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-4-pyrazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2774010
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CNN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 145°C to 149°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 194.04
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10175048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL19654.06,L19654.03
ChargennummerD05R028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL19654.06,L19654.03
ChargennummerK28Q030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL19654.06,L19654.03
Chargennummer10151137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL19654.06,L19654.03
ChargennummerK28S016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL19654.06,L19654.03
Name des Produkts
1-H-Pyrazol-4-Boronsäure-Pinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >