Learn More
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11498406
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498406
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11498406
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15423.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
1H-Benzotriazole is an anticorrosive agent, which is useful in aircraft deicing and antifreeze fluids. It is also employed in dishwasher detergents. Further, it is used as a restrainer in photographic emulsions and also useful as a reagent for the determination of silver in analytical chemistry. It also serves as a corrosion inhibitor in the atmosphere and underwater. Further, it is utilized in the synthesis of amines from glyoxal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Benzotriazol ist ein Korrosionsschutzmittel, das bei Flugzeugenteisungs- und Frostschutzmitteln nützlich ist. Es wird auch in Geschirrspülmitteln verwendet. Darüber hinaus wird es als Verzögerer in Fotoemulsionen und als Reagenz für die Bestimmung von Silber in der analytischen Chemie verwendet. Es dient auch als Korrosionsschutzmittel in der Atmosphäre und unter Wasser. Außerdem wird es bei der Synthese von Aminen aus Glyoxal verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Benzol, Toluol, Chloroform, Ethanol und N,N-Dimethylformamid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Schwermetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-14-7
Summenformel C6H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 119.127
MDL-Nummer MFCD00005699
InChI-Schlüssel QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
IUPAC-Name 2H-Benzotriazol
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzotriazole
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Dichte 1.360
Siedepunkt 204°C (15 mm)
Flammpunkt 212°C (413°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 50 g
Beilstein 112133
Merck Index 14,1108
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,benzene,toluene,chloroform,ethanol and N,N-dimethylformamide.
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Benzotriazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Benzotriazole
Name des Produkts
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >