Learn More
1H-Benzotriazol-1-yloxytris-(dimethylamino)-phosphonium Hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443187
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1H-Benzotriazol-1-yloxytris-(dimethylamino)-phosphonium Hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443187
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11443187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16140.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate is used as a reagent for peptide coupling, lactonization, selective esterification, amidation of alfa amino acids without racemization and synthesis of magnolamide for antioxidative activity and catalyst for 9-acridinecaroboxamide derivative. It is also used as a precursor for the synthesis of phenyl esters of amino acids. It acts as a substitute for (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamin)phosphoniumhexafluorphosphat wird als Reagenz für die Peptidkopplung, Laktonisierung, selektive Veresterung, Amidierung von Alfa-Aminosäuren ohne Racemisierung und Synthese von Magnolamid für antioxidative Aktivität und als Katalysator für 9-Acridincaroboxamid verwendet. Es wird auch als Vorläufer für die Synthese von Phenylestern aus Aminosäuren verwendet. Es dient als Ersatz für (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamin)phosphoniumhexafluorphosphat (BOP)-Reagenz.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol und Dichlormethan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56602-33-6
Summenformel C12H22F6N6OP2
Molekulargewicht (g/mol) 442.287
MDL-Nummer MFCD00011948
InChI-Schlüssel MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 151348
IUPAC-Name Benzotriazol-1-yloxy-tris(Dimethylamino)Phosphanium;Hexafluorphosphat
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt ∼138°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 4287025
Formelmasse 442.29
Reinheit (%) 98%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1H-Benzotriazol-1-yloxytris-(dimethylamino)-phosphonium Hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >