Learn More
Tocris™ 1A-116
Rac1 inhibitor; blocks Rac1-P-Rex1 interaction
Marke:  Tocris™ 6701/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18054522
  • 289.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
1A-116 is a Rac1 inhibitor. Reduces intracellular Rac1-GTP levels and blocks Rac1-P-Rex1 interaction in vitro. Exhibits no effect on GTPase activity of closely related Cdc42. Displays antiproliferative, anti-invasive and pro-apoptotic activity in several cancer cell lines. Exhibits antimetastatic activity in vivo. Also restores antiproliferative effects of Tamoxifen (Cat. No. 6342) in resistant breast cancer cell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
N-(3,5-Dimethylphenyl)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]guanidine
10 mg
307.31
98%
1430208-73-3
C16H16F3N3
Hemmstoff
Name des Produkts
Tocris™ 1A-116 > 10 mg