Learn More
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm Universalschraubdichtung, silberfarben, oben geschlossen, Präzisionsgewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
686.00 CHF - 1095.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 18 mm |
---|---|
Material | Stahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Headspace |
Menge | 100 |
Typ | Schraube |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11875000
|
Fisherbrand™
18 03 1666 |
Rot, Weiß, Silber | Silikon/PTFE | 1,3 mm | N/A | ||||||
11885000
|
Fisherbrand™
18 03 1667 |
Grau, Rot, Silber | PTFE/Butyl | 1,6 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- 18 mm
- Magnetische Universal-Schraubdichtung
- Silber
- Oben geschlossen
- Präzisionsgewinde
- Vormontiertes Septum
Spezifikation
18 mm | |
Headspace | |
Schraube |
Stahl | |
100 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm Universalschraubdichtung, silberfarben, oben geschlossen, Präzisionsgewinde, angebrachtes Septum