Learn More
Fisherbrand™ Färbetablett-Set für 18 Objektträger, schwarz
Objektträgertablett, das sich ideal für Färbeanwendungen, Spül- und Trocknungsanwendungen in klinischen und Forschungslaboren eignet.
Marke: Fisherbrand™ 120879F
145.51 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus haltbarem und lösungsmittelbeständigem Polypropylengemisch hergestellt
- Rutschfeste Silikonfüße halten das Tablett an seinem Platz
- Zwei Möglichkeiten zum Entleeren von gefärbter Flüssigkeit
- Ausgestattet mit Griffausschnitten zur einfachen Handhabung
- Feuchtigkeitsaufbewahrungswells für spezielle Färbeanforderungen
Spezifikation
Färbetablett für Mikroskopobjektträger | |
Färbe-, Spül- und Trocknungsanwendungen für Mikroskopobjektträger | |
1 schwarzer Sockel und Tablett, 1 schwarze Abdeckung und 2 Ablassstopfen |
18 | |
Standard-Mikroskopobjektträger (76 x 26 mm) | |
Je 1 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen