Learn More
18-β-Glycyrrhetinsäure, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10020960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 471-53-4 | C30H46O4 | 470.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-53-4
Summenformel C30H46O4
Molekulargewicht (g/mol) 470.69
MDL-Nummer MFCD00003706,MFCD00066716
InChI-Schlüssel MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
Synonym enoxolone, glycyrrhetinic acid, uralenic acid, glycyrrhetic acid, 18-beta-glycyrrhetinic acid, glycyrrhetin, arthrodont, jintan, 18beta-glycyrrhetinic acid, rhetinic acid
PubChem CID 10114
ChEBI CHEBI:30853
IUPAC-Name (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-Hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picen-2-Carbonsäure
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 18-β-Glycyrrhetinic acid
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 292°C to 295°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 3644
Spezifischer Drehzustand +165° (20°C c=1,CHC3,on dry ba)
Spezifische Drehung + 165
Formelmasse 470.69
Reinheit (%) 98+%
Verwandte Substanzen 2% max. (HPLC)
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 18-ß-Glycyrrhetinic acid,
Name des Produkts
18-β-Glycyrrhetinsäure, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >