Learn More
Motic™ Kabelloses LED-Mikroskop der Serie 18/28
Ideal geeignet für die wissenschaftliche Mikroskopie. Das Motic™ kabellose LED-Mikroskop der Serie 18/28 bietet eine einzigartige ergonomische Form mit einer hervorragenden Optik und Transportfähigkeit.
Marke: Motic™ 1100102201044
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Helle weiße LED-Beleuchtung ohne Wärme.
- Wiederaufladbarer Akkupack erleichtert die kabellose Verwendung.
- Monokulare, binokulare und trinokulare Ausführungen erhältlich.
- DIN EA Achromatische Objektive 4X, 10X und 40X
- Getrennte und koaxiale Grob- und Feinfokussierung mit einem Mindestinkrement von 2 μm für eine perfekt fokussierte Probe.
- Integrierter mechanischer Objekttisch verfügbar.
Spezifikation
Zahnstangen-Anbringung, n.A. 1.25 Abbe-Kondensator mit Irisblende und Filterhalter | |
WF10X/18 mm | |
LED | |
2823 Kabelloses LED-Mikroskop | |
Kabelloses LED-Mikroskop | |
Umgekehrt montierter, vierfach drehbarer Objektivrevolver mit positiven Klick-Stopps für präzise Vergrößerungsänderungen |
Trennen Sie das Grob- und Feinfokussiersystem mit dem oberen Anschlag, um Schäden an Objektträgern und Objektiven zu vermeiden, und richten Sie die Spannung so aus, dass eine Phasenverschiebung verhindert wird. | |
Trinokular mit Dioptrieneinstellung, 30° geneigt, 360° drehbar, Lichtteilung 50/50 | |
4X, 10X, 40XS | |
EA Achromatisch, parfokal und parzentrisch | |
Großer mechanischer Tisch (133 x 136 mm) mit koaxialer Steuerung der unteren Position |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Kabelloses LED-Mikroskop der Serie 18/28 > Trinokularer Kopf
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur