Learn More
Bochem™ Standardlöffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10. Beim BOCHEM™ Standardlöffelspatel aus Edelstahl 18/10 handelt es sich um einen Standardspatel.
Marke: Bochem™ 3215
Beschreibung
- Edelstahl
Spezifikation
Je 1 | |
Löffelspatel | |
4 mm | |
230 mm |
Autoklavierbar | |
Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet | |
Edelstahl (18/10) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Standardlöffelspatel aus 18/10 Edelstahl > Länge:230mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur