Spezifikation
Je 1 | |
Löffel | |
Edelstahl (18/10) |
Autoklavierbar | |
Edelstahl (18/10) | |
280 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Löffel aus 18/10 Edelstahl > Länge:280mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur