Learn More
Bochem™ Schnittfänger aus Edelstahl 18/10 , mit Holzgriff
Aus Edelstahl 18/10
40.75 CHF - 212.00 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Produkttyp | Schnittfänger |
Länge (metrisch) Sägeblatt | 50 mm |
Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
Außendurchmesser (metrisch) | 0,4mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11885051
|
Bochem™
3536 |
150 x 15 mm | 50 mm | 0,4mm |
40.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11815181
|
Bochem™
3535 |
150 x 10 mm | 50 mm | 0,4mm |
212.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Hergestellt aus 18/10 Edelstahl
- Modell 1: steife Klinge, Holzgriff
- Modell 2: biegsame Klinge, Holzgriff
- Modell 3: biegsame Klinge, 18/10 Edelstahlgriff
Spezifikation
Je 1 | |
50 mm | |
0,4mm | |
Edelstahl (18/10) |
Schnittfänger | |
Edelstahl (18/10) | |
Holz | |
150 mm |