Learn More
Bochem™ Stangen aus 18/10 Edelstahl
Marke:  Bochem™ 5118
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10412331
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Edelstahl (18/10)
Stange
Stativfüße mit M 10-Gewinde
1.500 mm
Für Stativfüße mit M 10-Gewinde
Je 1
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Stangen aus 18/10 Edelstahl > Durchmesser:16mm, Länge:1500mm; zur Verwendung mit Stativ-Basis mit M10 Gewinde