Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
Stange | |
Standfuß |
750 mm | |
Für Stative | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Stangen aus 18/10 Edelstahl > Durchmesser:13mm, Länge:750mm; zur Verwendung mit Standfuß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur