Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
Stange | |
Stativfüße mit M 10-Gewinde |
750 mm | |
Für Stativfüße mit M 10-Gewinde | |
Je 1 |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 199.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Stangen aus 18/10 Edelstahl > Durchmesser:13mm, Länge:750mm; zur Verwendung mit Stativ-Basis mit M10 Gewinde
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur