Learn More
Bochem™ Propellerrührer aus 18/10 Edelstahl mit 4 festen Blättern
24.35 CHF - 25.50 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Homogenisierung und Suspendieren
Enthält 4 feststehende Klingen
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10336341
Unterlagen ansehen
Bochem™
9004
300 mm
24.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10192791
Unterlagen ansehen
Bochem™
9005
400 mm
25.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
50 mm
Ideal für Homogenisierung und Suspendieren
Je 1
8 mm
4 feststehende Klingen
Propeller-Rührer
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Propellerrührer aus 18/10 Edelstahl mit 4 festen Blättern