Learn More
Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl 18/10 sind in zwei Ausführungen lieferbar.
Marke: Bochem™ 3213
Beschreibung
- Löffelspatel
- Edelstahl 18/10
Spezifikation
Je 1 | |
Löffelspatel | |
Edelstahl (18/10) |
Löffel | |
3mm | |
180 mm |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 302.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl > Durchmesser: 3mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur