Learn More
Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl 18/10 sind in zwei Ausführungen lieferbar.
Marke: Bochem™ 3341
Beschreibung
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Je 1 | |
Löffel | |
40 mm | |
Edelstahl (18/10) | |
180 x 5 mm | |
180 mm |
Autoklavierbar | |
Mikro-Löffelspatel | |
5 mm | |
2.5 mm | |
Edelstahl (18/10) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl > Größe (L x B):180 x 5 mm; Griffdurchmesser:2,5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur