Learn More
Bochem™ Laborheber aus 18/10 Edelstahl
183.00 CHF - 279.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl (18/10) |
---|---|
Enthält | Räder |
Produkttyp | Laborjacke |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10408632
|
Bochem™
11115 |
100 mm |
183.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10088521
|
Bochem™
11132 |
200 mm |
279.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10303712
|
Bochem™
11122 |
130 mm |
232.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10258640
|
Bochem™
11140 |
240 mm |
242.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Wackelfrei Heben und Senken durch verbesserte Scherentechnik.
- Auch bei den Aluminium-Modellen ist die Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl und daher besonders stabil.
- Typen 300/300 und 400/400 mit Stellrad für Ratsche. Ratsche bitte separat bestellen.
- Stellfläche: 240/240mm
- Höhe: 60 - 275mm
- Last Dynamisch: 7kg
- Last Statisch: 30kg
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
Räder | |
Laborjacke | |
Je 1 |