Learn More
Bochem™ Leitwalze aus 18/10 Edelstahl
Marke:  Bochem™ 100
Artikelnummer. 10374081
  • 96.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Beschreibung
  • Ohne Führungsstift.
  • Länge: 200mm
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
70 kg
3/4 in.
121 mm
Edelstahl 18/10
26,9 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Leitwalze aus 18/10 Edelstahl > Abmessungen:100 x 121 mm (Durchm. x H)