Learn More
Bochem™ Pinzette aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10. Die Bochem™ Pinzette aus Edelstahl 18/10 eignet sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche im Labor.
Marke: Bochem™ 1007
Beschreibung
- Edelstahl
- Verschiedene Längen
Spezifikation
Stumpf | |
300 mm | |
1/Packung |
18/10 Edelstahl | |
Pinzette | |
Pinzette |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 192.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Pinzette aus 18/10 Edelstahl > Spitzenform:Stumpf, Länge:300mm, Menge:1/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur