Learn More
Bochem™ 18/10 Edelstahl-Pinzetten mit scharfer Spitze
Typ 2. Bochem™ 18/10 Pinzetten mit feiner Spitze aus Edelstahl sind mit einer gebogenen Rundspitze versehen.
Marke:  Bochem™ 1020R
Artikelnummer. 10333511
  • 11.30 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Gebogene, runde Spitze
Spezifikation
Spezifikation
Rund gebogen, scharf
115 mm
1/Packung
18/10 Edelstahl
Pinzette
Pinzette
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ 18/10 Edelstahl-Pinzetten mit scharfer Spitze > Spitzenform: Abgerundet gebogen, scharf; Länge: 115 mm, Menge: 1/Packung