Learn More
Bochem™ Sandbadschale mit flachem Boden, aus 18/8 Stahl, 125 ml, D=80 mm
Marke: Bochem™ 8670
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Flach | |
Rostfreier Stahl | |
Schüssel | |
80 mm |
125 mL | |
Rund | |
40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Sandbadschale mit flachem Boden, aus 18/8 Stahl, 125 ml, D=80 mm > Kapazität: 125 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur