Learn More
Bochem™ Pinzette aus Edelstahl 18/10, mit scharfer Spitze
Erleichtert chirurgische Eingriffe. Bochem™ 18/10 Pinzetten mit feiner Spitze aus Edelstahl sind besonders nützlich.
Marke: Bochem™ 1012
Beschreibung
- Edelstahl
- Verschiedene Längen
Spezifikation
Spitz | |
130 mm | |
1/Packung |
18/10 Edelstahl | |
Pinzette | |
Pinzette |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 192.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Pinzette aus Edelstahl 18/10, mit scharfer Spitze > Spitzenform:Scharf; Länge:130mm, Menge:1/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur