Learn More
Bochem™ 18/10 Mini-Trichter aus Edelstahl
Marke:  Bochem™ 8855
Artikelnummer. 12651895
  • 4.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Spezifikation
4/27 mm
Edelstahl (18/10)
50 mm
Minitrichter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ 18/10 Mini-Trichter aus Edelstahl > Durchmesser: 0.148 mm