Learn More
uvex 1733 Batteriesatz
Ein mobiler, externer Akku mit Blitzschutz für Geräte, die über USB-Anschlüsse geladen werden können.
Marke: uvex 1733200
15.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mobiler, externer Akku für Geräte, die über USB geladen werden
- Wiederaufladbar mit Micro-USB-Kabel oder Ladegerät
- LED-Anzeige
- Lieferumfang: Power Bank, Micro-USB-Kabel
- Kapazität: 3000 mAh
Spezifikation
Battery Pack | |
OSRAM POWERBANK 895065 | |
Geräte, die über USB geladen werden | |
approx. 83 g | |
1 A |
Ja | |
Lithium Polymer | |
LED-Anzeige | |
5 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 1733 Batteriesatz > 5 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur