Learn More
KGW Isotherm™ Dewar-Gefäß in Schalenform, Typ Sch30, Version CAL ALUMINIUM
Geeignet zur Verwendung als Heiß- oder Kaltbad, Kühlung kleiner Proben, Temperierung von Rundkolben oder auf einem Magnetrührer.
Marke:  KGW Isotherm™ 1196
Artikelnummer. 10720982
  • 1390.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
  • Einfache Handhabung
  • Vollständig versilbert
  • Strukturierte Aluminiumabdeckung, sowohl antimagnetisch als auch rostfrei
  • Aus Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
205 mm
110 mm
1600 ml
Borosilikatglas 3.3
Kühlen von kleinen Proben
145 mm
170 mm
Schalenförmig
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Dewar-Gefäß in Schalenform, Typ Sch30, Version CAL ALUMINIUM > Innendurchmesser: 170 mm; Außendurchmesser: 205 mm; Innenhöhe: 110 mm; Außenhöhe: 145 mm