Learn More
16-Hexadecanolid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346686
Verfügbar ab: 04-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
16-Hexadecanolid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346686
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11346686
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03864.18
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-29-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
16-Hexadecanolide is used in the manfacturing of perfumes. It acts as masking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
16-Hexadecanolid wird bei der Herstellung von Parfümen verwendet. Es dient als Maskierungsmittel.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-29-5
Summenformel C16H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.41
MDL-Nummer MFCD00039668
InChI-Schlüssel LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 16-hexadecanolide, hexadecanolide, cyclohexadecanolide, 16-hexadecanolactone, 1,16-hexadecanolide, dihydroambrettolide, juniperic acid lactone, 1,16-hexadecanolactone, hexadecanolactone, 16-hydroxyhexadecanoic acid lactone
PubChem CID 7984
SMILES O=C1CCCCCCCCCCCCCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 16-Hexadecanolide
Schmelzpunkt 33°C to 34°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 50 g
Beilstein 148631
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Oxacycloheptadecan-2-on
Formelmasse 254.42
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
16-Hexadecanolid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >