Learn More
Fisherbrand™ 15 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 15-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet
Marke:  Fisherbrand™ 15 15 1989
653.48 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11814233
  • 709.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 15 mm
  • Kombinationsversiegelung
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Oben offen
  • 15-425-Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
15 mm
Lagerung
1,3 mm
Rot, Weiß, Schwarz
Polypropylen
100
Schraube
Name des Produkts
Fisherbrand™ 15 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 15-425-Gewinde, vormontiertes Septum > Silikon/PTFE weiß/rot ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A