Learn More
Fisherbrand™ 15 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 15-425 Gewinde
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
127.00 CHF - 166.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 9,75 mm
Menge 100
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11834980
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
15 08 1783
Mittelloch
166.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12636725
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15 08 1786
Oben geschlossen N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 15 mm PP-Schraubverschluss
  • Schwarz
  • 15-425-Gewinde
  • Höhe: 9.75 mm
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Polypropylen
100
15 mm
9,75 mm
ND15
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 15 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 15-425 Gewinde