Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Der Kleenex™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6383
86.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15688740
  • 148.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Handdesinfektionsgel
Cassette
1,2 l
Durchsichtig
4.8 L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kleenex™ > Kleenex™ Handdesinfektionsmittel; Farbe: Klar; Größe: 1,2 l-Kassette